Pyrazine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07064.0010 8.07064.0100
8.07064.0010EA 942 SEK
8.07064.0010 8.07064.0100
Pyrazine för syntes, Sigma-Aldrich®
Pyrazine
Formel: C₄H₄N₂
Kokpunkt: 115 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 52 °C
Densitet: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006122
CAS nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,08047
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 80.08 g/mol
Boiling Point 115 - 118 °C (1013 hPa)
Synonyms 1,4-Diazine
Hill Formula C4H4N2