Guanine
Leverantör: RESEARCH ORGANICS
Synonyms: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
RES5137G-A101X RES5137G-A102X
RESERES5137G-A101XEA 0 SEK
RESERES5137G-A101X RESERES5137G-A102X
Guanine
Guanine
Formel: C₅H₅N₅O
MW: 151.13 g/mol
Smältpunkt: > 220 °C
Densitet: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00071533
CAS nummer: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580