1,4,7,10,13,16-hexaoxacyklooktadekan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 521 SEK
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
1,4,7,10,13,16-hexaoxacyklooktadekan för syntes, Sigma-Aldrich®
1,4,7,10,13,16-hexaoxacyklooktadekan
Formel: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Kokpunkt: 396 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 37…39 °C
Densitet: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005113
CAS nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C