Etidiumbromid
Leverantör: RESEARCH ORGANICS
|
Fara
|
Synonyms:
3,8-Diamino-5-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid
RES3011E-A101X
RES3011E-A102X
RESERES3011E-A101XEA
0
SEK
RESERES3011E-A101X
RESERES3011E-A102X
Etidiumbromid
Etidiumbromid
Formel:
C₂₁H₂₀BrN₃ Kokpunkt: 72 °C (0,1 mmHg) Smältpunkt: 261…264 °C Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: <100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011724 CAS nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,04751 |