Etidiumbromid
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: 3,8-Diamino-5-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid
17896 17898
PIER17896EA 1425 SEK
PIER17896 PIER17898
Etidiumbromid
Etidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Kokpunkt: 72 °C (0.1 mmHg)
Smältpunkt: 261…264 °C
Densitet: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: <100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011724
CAS nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751