Fenantren för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22122.0100
8.22122.0250
8.22122.0100EA
1280
SEK
8.22122.0100
8.22122.0250
Fenantren för syntes, Sigma-Aldrich®
Fenantren
Formel:
C₁₄H₁₀ MW: 178.23 g/mol Kokpunkt: 340 Smältpunkt: 97…99 °C Densitet: 1.19 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 153 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001168 CAS nummer: 85-01-8 EINECS: 201-581-5 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,07354 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 1.15 mg/l (25 °C) |
Melting Point | 97 - 100 °C |
Molar Mass | 178.23 g/mol |
Bulk Density | 690 kg/m3 |
Boiling Point | 336 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.00012 hPa (20 °C) |
Flash Point | 171 °C |
Ignition Point |