Perylene för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20969.0001
8.20969.0005
8.20969.0001EA
659
SEK
8.20969.0001
8.20969.0005
Perylene för syntes, Sigma-Aldrich®
Perylene
Formel:
C₂₀H₁₂ Kokpunkt: 443 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 273…278 °C Densitet: 1,362 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004142 CAS nummer: 198-55-0 EINECS: 205-900-9 Merck Index: 12,07325 |
Specifikation testresultat
Solubility |
|
Melting Point | 273 - 278 °C |
Molar Mass | 252.31 g/mol |
Vapor Pressure |
|