Natriumdehydracetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Natrium-1-(3,4-dihydro-6-metyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-yliden)etanolat
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000 8.14085.9025
8.14085.0005EA 303 SEK
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000 8.14085.9025
Natriumdehydracetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Natriumdehydracetat
Formel: C₈H₇NaO₄
MW: 190,13 g/mol
Smältpunkt: 280…285 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040583
CAS nummer: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 190.13 g/mol
Bulk Density 500 - 550 kg/m3
pH 8.8 - 9.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C