Dehydracetsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
3-Acetyl-6-metyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22011.0005
8.22011.0250
8.22011.9050
8.22011.1000
8.22011.9025
8.22011.0005EA
301
SEK
8.22011.0005
8.22011.0250
8.22011.9050
8.22011.1000
8.22011.9025
Dehydracetsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Dehydracetsyra
Formel:
C₈H₈O₄ Kokpunkt: 333 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 108 °C Flampunkt: 157 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00066709 CAS nummer: 520-45-6 EINECS: 208-293-9 Merck Index: 13,02885 |
Specifikation testresultat
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 109 - 111 °C |
Molar Mass | 168.14 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 270 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |
Flash Point | 157 °C |
pH | 4 (2 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 336 °C |
Synonyms | 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione |
Hill Formula | C8H8O4 |