L (+)-Askorbinsyra
Leverantör: Molekula
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
35196085-1KG 35196085-100G
MOLE35196085-1KGEA 0 SEK
MOLE35196085-1KG MOLE35196085-100G
L (+)-Askorbinsyra
L (+)-Askorbinsyra
Formel: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Kokpunkt: 553
Smältpunkt: 190…192 °C
Densitet: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064328
CAS nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM