Span® 65, Span® för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sorbitan tristearate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40122.0100 8.40122.0500
8.40122.0100EA 747 SEK
8.40122.0100 8.40122.0500
Span® 65, Span® för syntes, Sigma-Aldrich®
Span® 65
Formel: C₆₀H₁₁₄O₈
MW: 963.56 g/mol
Densitet: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 26658-19-5
EINECS: 247-891-4
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 963.55 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 0.98 g/cm3 (25 °C)