Span® 85, Span® för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Arlacel 85, Sorbitan trioleate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40124.0100
8.40124.0500
8.40124.0025
8.40124.0100EA
642
SEK
8.40124.0100
8.40124.0500
8.40124.0025
Span® 85, Span® för syntes, Sigma-Aldrich®
Span® 85
Formel:
C₆₀H₁₀₈O₈ MW: 957,51 g/mol Kokpunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00133820 CAS nummer: 26266-58-0 EINECS: 247-569-3 |
Specifikation testresultat
Solubility | (25 °C) insoluble |
Molar Mass | 957.51 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Density | 0.95 g/cm3 (20 °C) |