Span® 60, Span® för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Arlacel 60, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan stearate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan monostearate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40121.0100 8.40121.0500
8.40121.0100EA 378 SEK
8.40121.0100 8.40121.0500
Span® 60, Span® för syntes, Sigma-Aldrich®
Span® 60
Formel: C₂₄H₄₆O₆
Kokpunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 53 °C
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005366
CAS nummer: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Merck Index: 12,08872
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 430.62 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C