Span® 20, Span® för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sorbitan monododecanoate, Arlacel 20, Sorbitan monolaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40119.0100 8.40119.0500 8.40119.9999
8.40119.0100EA 645 SEK
8.40119.0100 8.40119.0500 8.40119.9999
Span® 20, Span® för syntes, Sigma-Aldrich®
Span® 20
Formel: C₁₈H₃₄O₆
MW: 346,46 g/mol
Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005365
CAS nummer: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 12,08872
Order Now
Specifikation testresultat
Molar Mass 346.47 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)