Bärnstenssyraanhydrid
Leverantör: MP Biomedicals
Varning
Synonyms: Butandikarboxylsyraanhydrid
02102970.5 0210297001
ICNA02102970.5EA 1950 SEK
ICNA02102970.5 ICNA0210297001
Bärnstenssyraanhydrid
Bärnstenssyraanhydrid
Formel: C₄H₄O₃
Kokpunkt: 261 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 120 °C
Densitet: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 157 °C
MDL Number: MFCD00005525
CAS nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09039