Järn(III)oxid
Leverantör: SWED HANDLING
Varning
Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
6792
SWED6792EA 365 SEK
SWED6792
Järn(III)oxid
Järn(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Smältpunkt: 1538 °C
Densitet: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011008
CAS nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058