Järn(III)oxid 99.999% -100 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
193260100
193260500
193262500
ACRO193260100EA
1400
SEK
ACRO193260100
ACRO193260500
ACRO193262500
Järn(III)oxid 99.999% -100 mesh
Järn(III)oxid
Formel:
Fe₂O₃ Smältpunkt: 1538 °C (dec.) Densitet: 5,24 g/cm³ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011008 CAS nummer: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 13,04058 |
Specifikation testresultat
Appearance | Red-brown to rust brown Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |