Rutenium(III klorid, vattenfri 99.9%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
197210020 197210100 197210500
ACRO197210020EA 2875 SEK
ACRO197210020 ACRO197210100 ACRO197210500
Rutenium(III klorid, vattenfri 99.9%
Rutenium(III klorid
Formel: Cl₃Ru
Smältpunkt: >500 °C (dec.)
Densitet: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011208
CAS nummer: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08455
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Black Powder or crystals
Assay 48 to 50 % (Ru)
Total trace metal impurities ≤0.1 %