Platinum(IV) chloride (57,5% Pt), vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Platinum tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
8.07347.0001EA 2450 SEK
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
Platinum(IV) chloride (57,5% Pt), vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Platinum(IV) chloride
Formel: Cl₄Pt
Smältpunkt: 370 °C
Densitet: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011182
CAS nummer: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 587 g/l (25 °C)
Molar Mass 336.89 g/mol
Density 4.3 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)