Palladium(II)klorid, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Palladium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
8.07110.0001EA 2610 SEK
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
Palladium(II)klorid, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)klorid
Formel: PdCl₂
MW: 177,33 g/mol
Smältpunkt: 678 °C
Densitet: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003558
CAS nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07058
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 680 °C
Molar Mass 177.33 g/mol
Density 4.0 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material