Nickeldiklorid, vattenfri 99.99%, pulver
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Nickel dichloride
378350050
378350250
ACRO378350050EA
3100
SEK
ACRO378350050
ACRO378350250
Nickeldiklorid, vattenfri 99.99%, pulver
Nickeldiklorid
Formel:
Cl₂Ni MW: 129,6 g/mol Smältpunkt: 1001 °C Densitet: 3,55 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011142 CAS nummer: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06588 |
Specifikation testresultat
Appearance | Yellow to orange Powder |
Titration Complexometric | 44.6 to 46.0 % (Ni) |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |