Järn(III)klorid, vattenfri, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
24216.268EA 690 SEK
24216.268 24216.361 24216.460
Järn(III)klorid, vattenfri, GPR RECTAPUR®
Järn(III)klorid
Formel: FeCl₃
Kokpunkt: 315 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 260 °C
Densitet: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011005
CAS nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Dark green to black, cryst. powder (NK)
Assay Min. 98,5%
Insoluble matter Max. 0,2%
Arsenic (As) Max. 0.001%
Chromium (Cr) Max. 0,05%
Copper (Cu) Max. 0,01%
Manganese (Mn) Max. 0,2%
Nickel (Ni) Max. 0,03%
Lead (Pb) Max. 0.001%
Zinc (Zn) Max. 0,04%