Järn(III)klorid, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride
MQ200
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9025
8.03945.0500EA 909 SEK
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9025
Järn(III)klorid, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Järn(III)klorid
Formel: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Kokpunkt: 315
Smältpunkt: 260
Densitet: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011005
CAS nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048