Järn(III)klorid, vattenfri 98%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
169430010
169430025
169430050
169430100
169430250
ACRO169430010EA
1250
SEK
ACRO169430010
ACRO169430025
ACRO169430050
ACRO169430100
ACRO169430250
Järn(III)klorid, vattenfri 98%, ren
Järn(III)klorid
Formel:
FeCl₃ Kokpunkt: 315 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 260 °C Densitet: 2,8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011005 CAS nummer: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 1773 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
Specifikation testresultat
Appearance | Dark grey to black Powder |
Titration Iodometric | 97.5 to 102.5 % |
Arsenic (As) | ≤20 ppm |
Copper (Cu) | ≤1000 ppm |
Lead (Pb) | ≤200 ppm |
Manganese (Mn) | ≤3000 ppm |
Zinc (Zn) | ≤1000 ppm |