Koboltdiklorid, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 890 SEK
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Koboltdiklorid, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Koboltdiklorid
Formel: Cl₂Co
MW: 129.84 g/mol
Kokpunkt: 1049
Smältpunkt: 735
Densitet: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010938
CAS nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02498
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)