Koboltdiklorid, vattenfri 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 860 SEK
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
Koboltdiklorid, vattenfri 97%
Koboltdiklorid
Formel: Cl₂Co
Kokpunkt: 1049 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 735 °C
Densitet: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00010938
CAS nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm