Mangandioxid zS
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Brunsten
MQ200
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
8.05958.0100EA 547 SEK
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
Mangandioxid zS
Mangandioxid
Formel: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Smältpunkt: 535
Densitet: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003463
CAS nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 86.94 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 5.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable