Manganese(II) chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05930.0100 8.05930.0500
8.05930.0100EA 924 SEK
8.05930.0100 8.05930.0500
Manganese(II) chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Formel: MnCl₂
MW: 125.84 g/mol
Kokpunkt: 1190
Smältpunkt: 650
Densitet: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011114
CAS nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05768
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 723 g/l (25 °C)
Melting Point 650 °C
Molar Mass 125.84 g/mol
Boiling Point 1190 °C
Density 2.977 g/cm3 (25 °C)
pH 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C)