Manganese(II) bromide, vattenfri 99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
207860250
207861000
ACRO207860250EA
1900
SEK
ACRO207860250
ACRO207861000
Manganese(II) bromide, vattenfri 99%
Manganese(II) bromide
Formel:
Br₂Mn Smältpunkt: 698 °C Densitet: 4,38 g/cm³ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011113 CAS nummer: 13446-03-2 EINECS: 236-591-9 Merck Index: 12,05765 |
Specifikation testresultat
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |