Molybden(IV)sulfid ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
41827.14 41827.22 41827.36
41827.14EA 840 SEK
41827.14 41827.22 41827.36
Molybden(IV)sulfid ≥98%
Molybden(IV)sulfid
Formel: MoS₂
Smältpunkt: 1185 °C
Densitet: 4,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003470
CAS nummer: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 14,6236