Chromium(III) chloride, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Chromium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18090.0025
8.18090.0002
8.18090.0025EA
1720
SEK
8.18090.0025
8.18090.0002
Chromium(III) chloride, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Chromium(III) chloride
Formel:
Cl₃Cr Smältpunkt: 1152 °C Densitet: 2,76 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010948 CAS nummer: 10025-73-7 EINECS: 233-038-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02278 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 1152 °C |
Molar Mass | 158.35 g/mol |
Boiling Point | 1300 °C decomposes |
Density | 2.87 g/cm3 (25 °C) |