Tantal(V)oxid, Patinal®
Leverantör: Merck
Synonyms: Tantalum(V) oxide, Ditantalum pentaoxide
1.08500.0100 1.08500.1000
1.08500.0100EA 0 SEK
1.08500.0100 1.08500.1000
Tantal(V)oxid, Patinal®
Tantalum(V) oxide
Formel: O₅Ta₂
MW: 441,89 g/mol
Smältpunkt: 1870…1880 °C
Densitet: 8,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011254
CAS nummer: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056