Titanium(IV) ethanolate för syntes
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21083.0250
8.21083.1000
8.21083.0250EA
1090
SEK
8.21083.0250
8.21083.1000
Titanium(IV) ethanolate för syntes
Titanium(IV) ethanolate
Formel:
C₈H₂₀O₄Ti MW: 228.12 g/mol Kokpunkt: 150 Densitet: 1.107 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 33 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009071 CAS nummer: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN: 1993 ADR: 3 II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 228.15 g/mol |
Boiling Point | 150 - 155 °C (16 hPa) |
Flash Point | 33 °C |
Refractive Index | 1.5043 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |