Titanium(IV) butanolate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
8.21084.0100EA 264 SEK
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
Titanium(IV) butanolate för syntes, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) butanolate
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340,34 g/mol
Kokpunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –55 °C
Densitet: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 47 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009433
CAS nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 310 - 314 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Explosion Limit 2.0 - 12.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)