Titanium(IV) isopropoxide för syntes
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
8.21895.0250 8.21895.1000
8.21895.0250EA 640 SEK
8.21895.0250 8.21895.1000
Titanium(IV) isopropoxide för syntes
Titanium(IV) isopropoxide
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23 g/mol
Kokpunkt: 240
Smältpunkt: 18…20 °C
Densitet: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 51
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008871
CAS nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614