Titan(IV)oxid, Patinal®
Leverantör: Merck
Synonyms: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
1.11771.0100 1.11771.1000
1.11771.0100EA 0 SEK
1.11771.0100 1.11771.1000
Titan(IV)oxid, Patinal®
Titanium(IV) oxide
Formel: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Kokpunkt: 2900 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1855 °C
Densitet: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011269
CAS nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549