Diyttriumtrioxid, Patinal®
Leverantör: Merck
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
1.16440.0100 1.16440.1000
1.16440.0100EA 0 SEK
1.16440.0100 1.16440.1000
Diyttriumtrioxid, Patinal®
Diyttriumtrioxid
Formel: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Kokpunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2410 °C
Densitet: 5,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011473
CAS nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5