Diyttriumtrioxid 99.999%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
194480020
194480100
194480500
ACRO194480020EA
380
SEK
ACRO194480020
ACRO194480100
ACRO194480500
Diyttriumtrioxid 99.999%
Diyttriumtrioxid
Formel:
Y₂O₃ Kokpunkt: 4300 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 2410 °C Densitet: 5,01 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011473 CAS nummer: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Powder |
Assay | 99.999 % (Y2O3) On TREO base |