Kvicksilver(II)sulfat ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
83565.180EA
3375
SEK
83565.180
83565.230
Kvicksilver(II)sulfat ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Kvicksilver(II)sulfat
Formel:
HgSO₄ Smältpunkt: 850 °C Densitet: 6,47 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011047 CAS nummer: 7783-35-9 EINECS: 231-992-5 UN: 1645 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05914 |
Specifikation testresultat
Assay | Min. 98.0 % |
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
Residue after reduction | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 30 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |
Hg (I) (Mercury) | Max. 0.15 % |