Kvicksilver(II)sulfat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
Fara
7464.1000EA 0 SEK
7464.1000 7464.2500
Kvicksilver(II)sulfat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kvicksilver(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Smältpunkt: 850 °C
Densitet: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011047
CAS nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914