Cadmium selenide ≥99.999%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
45456.18
45456.09
45456.18EA
12975
SEK
45456.18
45456.09
Cadmium selenide ≥99.999%
Cadmium selenide
Formel:
CdSe Smältpunkt: >1350 °C Densitet: 5,81 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010917 CAS nummer: 1306-24-7 EINECS: 215-148-3 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1626 |