Kvicksilver(II)jodid, röd Ph. Franç., extra pure, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04420.0100 1.04420.1000
1.04420.0100EA 2230 SEK
1.04420.0100 1.04420.1000
Kvicksilver(II)jodid, röd Ph. Franç., extra pure, Supelco®
Kvicksilver(II)jodid
Formel: HgI₂
Kokpunkt: 354 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 259 °C
Densitet: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011044
CAS nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.06 g/l (25 °C)
Melting Point 259 °C
Molar Mass 454.39 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 354 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.006 hPa (80 °C)
Density 6.36 g/cm3 (25 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials