Zinkklorid, vattenfri 98+%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36
A16281.0CEA 6925 SEK
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36
Zinkklorid, vattenfri 98+%
Zinkklorid
Purity: 98+% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Odour: Odourless Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formel: ZnCl₂
Kokpunkt: 732 °C
Smältpunkt: 290 °C
Densitet: 2,91
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011295
CAS nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132