Silversulfat, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Disilver sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01534.0050 1.01534.0250
1.01534.0050EA 3740 SEK
1.01534.0050 1.01534.0250
Silversulfat, Supelco®
Silversulfat
Formel: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Kokpunkt: 1085
Smältpunkt: 655
Densitet: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003407
CAS nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 8 g/l (25 °C)
Melting Point 655 °C
Molar Mass 311.8 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 5.45 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25 °C)