Koppar(II)sulfat, vattenfri 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
A13986.0B
A13986.0I
A13986.30
A13986.0BEA
3250
SEK
A13986.0B
A13986.0I
A13986.30
Koppar(II)sulfat, vattenfri 98%
Koppar(II)sulfat
Purity: 98%
CAS No.: 7758-98-7
Molecular Formula: CuO4S
Formula Weight: 159.60
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
CuSO₄ Smältpunkt: >560 °C Densitet: 3,6 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010981 CAS nummer: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2653 |