Koppar(II)oxid ACS analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Kopparoxid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02766.0100 1.02766.0500
1.02766.0100EA 3050 SEK
1.02766.0100 1.02766.0500
Koppar(II)oxid ACS analytiskt reagens, Supelco®
Koppar(II)oxid
Formel: CuO
MW: 79.55 g/mol
Kokpunkt: 2000
Smältpunkt: 1326
Densitet: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010979
CAS nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)