Koppar(II)oxid, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Kopparoxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02761.0500
1.02761.9025
1.02761.0500EA
8130
SEK
1.02761.0500
1.02761.9025
Koppar(II)oxid, Supelco®
Koppar(II)oxid
Formel:
CuO MW: 79.55 g/mol Kokpunkt: 2000 Smältpunkt: 1326 Densitet: 4.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02674 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 1326 °C (decomposition) |
Molar Mass | 79.55 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Density | 6.48 g/cm3 (25 °C) |
pH | 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |