Copper(I)cyanide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Copper cyanide, Cuprous cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
8.41811.0100EA 521 SEK
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
Copper(I)cyanide för syntes, Sigma-Aldrich®
Copper(I)cyanide
Formel: CCuN
Smältpunkt: 474 °C
Densitet: 2,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010975
CAS nummer: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02691
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 473 °C
Molar Mass 89.56 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.92 g/cm3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials