Silver perchlorate
Leverantör: GFS CHEMICALS
86.100
86.25
GFSC86.100EA
0
SEK
GFSC86.100
GFSC86.25
Silver perchlorate
Silver perchlorate
Formel:
AgClO₄ Smältpunkt: 486 °C Densitet: 1,688 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00003400 CAS nummer: 7783-93-9 EINECS: 232-035-4 UN: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08667 |