Koppar(II)klorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18247.0100 8.18247.0500
8.18247.0100EA 657 SEK
8.18247.0100 8.18247.0500
Koppar(II)klorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Koppar(II)klorid
Formel: Cl₂Cu
Kokpunkt: 1365,85 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 628 °C
Densitet: 3,054 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010972
CAS nummer: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 498 °C decomposes
Molar Mass 134.45 g/mol
Density 3.39 g/cm3 (25 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Copper dichloride
Hill Formula Cl2Cu
Chemical Formula CuCl2